Learn More
Cloruro de estroncio, anhidro, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11367208 25 g 25 g
11357208 100 g 100 g
11430490 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11367208 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 016790.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 10476-85-4 | Cl2Sr
Strontium chloride is widely used in fireworks for the source of red color. It is also used in dental and biological research. It is the precursor material to other compounds of strontium. It is used to prepare yellow strontium chromate, a corrosion inhibitor for aluminum. It is also employed in glass-making, sea water aquaria, and metallurgy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10476-85-4
Fórmula molecular Cl2Sr
Número MDL MFCD00011249
Especificaciones
Punto de ebullición 1250°C
Nombre del producto químico o material Strontium Chloride
Punto de fusión 873°C
Forma física Polvo de malla -40
Cantidad 25 g
Índice de refracción 1.65
Sensibilidad Hygroscopic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%, metal basis
Densidad 3.052
Información de solubilidad Freely soluble in water. Very slightly soluble in ethanol and acetone.
Peso molecular (g/mol) 158.53.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.53
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Strontium chloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Strontium chloride