Learn More
Cloruro de estroncio, anhidro, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Strontium chloride is widely used in fireworks for the source of red color. It is also used in dental and biological research. It is the precursor material to other compounds of strontium. It is used to prepare yellow strontium chromate, a corrosion inhibitor for aluminum. It is also employed in glass-making, sea water aquaria, and metallurgy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1250°C |
| Nombre del producto químico o material | Strontium Chloride |
| Punto de fusión | 873°C |
| Forma física | Polvo de malla -40 |
| Cantidad | 100 g |
| Índice de refracción | 1.65 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5%, metal basis |
| Densidad | 3.052 |
| Información de solubilidad | Freely soluble in water. Very slightly soluble in ethanol and acetone. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Strontium chloride, anhydrous
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Strontium chloride