Learn More
Cloruro de estroncio, 99,99 %, (base de trazas metálicas), anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10008961 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10008961 5 g Frasco de vidrio 5 g
10384552 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10008961 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369740050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10476-85-4 | Cl2Sr | 158.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10476-85-4
Fórmula molecular Cl2Sr
Peso molecular (g/mol) 158.53
Número MDL MFCD00011249
Especificaciones
Punto de ebullición 1250.0°C
Nombre del producto químico o material Strontium chloride
Punto de fusión 873.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 54.4 to 55.9% (Sr)
Fórmula lineal SrCl2
Índice Merck 15, 8970
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.53
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales