Learn More
Cloruro de estroncio, 6-hidrato, bajo en magnesio, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15588214 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15588214 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15588214 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 403601
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-03-2027
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 10025-70-4
Peso molecular (g/mol) 266.61
Número MDL MFCD00149865
Clave InChI AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC dicloruro de estroncio(2+) hexahidratado
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium Chloride
Nombre de nota 6-hidrato, bajo en magnesio
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.96kg
Fórmula molecular SrCl2·6H2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.62
Porcentaje de pureza 99.0 to 103.0%
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
compliance-icons
Nombre del producto
  • Strontium chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Strontium chloride hexahydrate