Learn More
Bromuro de estroncio hexahidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495117 100 g 100 g
11405127 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22553.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-53-9 | Br2H12O6Sr | 355.518 g/mol
Strontium bromide hexahydrate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de estroncio hexahidrato se utiliza como producto farmacéutico intermediario.
Solubilidad
Soluble en agua (2850 g/l a 20 °C).
Notas
m.p. 88° (calentamiento rápido), 180° -6H{2}O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-53-9
Fórmula molecular Br2H12O6Sr
Peso molecular (g/mol) 355.518
Número MDL MFCD00150361
Clave InChI FLMJUJXBFKFYOZ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo unii-7i32n2ud6w, strontium dibromide hexahydrate, strontium bromide, reagent, strontium 2+ hexahydrate dibromide, strontium 2+ ion hexahydrate dibromide
PubChem CID 165644
Nombre IUPAC estroncio;dibromuro;hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Sr+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium bromide hexahydrate
Cantidad 100 g
Fórmula lineal SrBr2·6H2O
Índice Merck 14,8837
Información de solubilidad Soluble in water (2850g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.53 (247.44 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.386