Learn More
Acetato de estroncio hidrato, Puratronic™, 99,9965 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11362088 5 g 5 g
11352088 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11362088 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 012990.06
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 543-94-2 | C4H6O4Sr | 205.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 543-94-2
Fórmula molecular C4H6O4Sr
Peso molecular (g/mol) 205.71
Número MDL MFCD00036392
Clave InChI RXSHXLOMRZJCLB-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo strontium acetate, strontium diacetate, acetic acid, strontium salt, strontium di acetate, unii-4sl32ymy7b, 4sl32ymy7b, acetic acid, strontium salt 2:1, acmc-1bn7n, strontium 2+ ion diacetate, ksc492a5d
PubChem CID 10987
SMILES [Sr++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Strontium acetate hydrate
Punto de fusión 150°C (in -0.5H2O)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Sr(OOCCH3)2·xH2O
Beilstein 3692534
Índice Merck 14,8836
Nombre IUPAC strontium(2+) diacetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.71 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9965%
Grado Puratronic