Learn More
Acetato de estroncio hemihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423207 100 g 100 g
11433207 500 g 500 g
11443207 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16149.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14692-29-6 | Sr(OOCCH3)2·0.5H2O
PST precursor solutions were prepared from lead (II) acetate,titanium tetraisopropoxide, and strontium acetate hemihydrate with solvents of acetic acid and 2-methoxyethanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
las soluciones de precursores del PST se prepararon a partir de acetato de plomo (II), tetraisopropóxido de titanio y acetato de estroncio hemihidrato con disolventes de ácido acético y 2-metoxietanol.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14692-29-6
Fórmula molecular Sr(OOCCH3)2·0.5H2O
Número MDL MFCD00198064
Sinónimo Acetic acid strontium salt
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium acetate hemihydrate
Punto de fusión 150°C (in -0.5H2O)
Cantidad 100 g
Índice Merck 14,8836
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.72 (205.71 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%