Learn More
Corning™ Microplacas Stripwell™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10419331 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Transparente
Propiedad de unión:
Adherencia media
Alta adherencia
Volumen total del pocillo (métrico):
190 μl
360 μl
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Propiedad de unión Volumen total del pocillo (métrico) unitSize
10419331 Negro Alta adherencia 360 μl paquete de 100
10347891 Blanco Adherencia media 360 μl paquete de 100
10525531 Negro Adherencia media 360 μl 100 PCS
10414872 Transparente Alta adherencia 190 μl paquete de 100
10681983 Blanco Alta adherencia 190 μl 100 PCS
10517691 Transparente Alta adherencia 360 μl paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10419331 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3924
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.00€
    811.17€ / paquete de 100
    Ahorro 43.83€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñadas y tratadas para proporcionar una unión uniforme, alta claridad óptica y una baja interferencia de fondo. Las microplacas Corning™ Stripwell™ ofrecen una solución superior para ensayos de diagnóstico in vitro.
Corning™ Stripwell™ Las microplacas se pueden utilizar en una variedad de ensayos de laboratorio. Las tiras de fondo plano están diseñadas para separarse fácilmente y están preensambladas en un “caja de huevos” Porta tiras de estilo que permite que cada pocillo individual se vuelva a colocar en la microplaca una vez roto.
  • Stripwell Las microplacas tienen formato de poliestireno de fondo plano de 96 pocillos.
  • Bajo volumen y estándar Stripwell Las microplacas tienen volúmenes de pocillo de 190 μL y 360 μL, respectivamente.
  • Las tiras de 1 x 8 están diseñadas para encajar solo en una dirección en soporte de tiras, lo que elimina la posibilidad de que se produzcan errores de orientación.
Información de órdenes
Empaquetados a granel. El cat. n.º 07-200-24 tiene tiras individuales de 1 x 8 sin marco.
Certifications
Los Cat. Nos. 07-200-31 y -32 tienen química de superficie certificada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Propiedad de unión Alta adherencia
Formato Placa de tiras
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Tipo de enlace Alta adherencia
Color Negro
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 75 to 200 μl
Esterilidad No estéril
Volumen total del pocillo (métrico) 360 μl
Forma del pocillo Base redonda y plana (pocillo F)
Para utilizar con (aplicación) Ensayos de diagnóstico in vitro
N.º por caja 100/caja
N.° por paquete 25/Paq.
Cantidad 100/caja