Descripción
Los interruptores convenientemente colocados cambian los modos de funcionamiento y velocidades rápidamente para manejar distintos volúmenes de líquido y distintas viscosidades. La velocidad de aspiración y de dispensación está controlada mediante accionadores con el dedo. Cuando están totalmente cargadas, las baterías permiten un uso continuo de hasta 8 horas.
- Pantalla LCD para visualización continua de velocidad, modos y estado de la batería
- Conos de punta coloreados adicionales para la personalización por aplicación o usuario
- Motor potente y silencioso
- Botones de función bien colocados
- Incluye estación de carga (4998)
Especificaciones
Especificaciones
| Batería, tipo | AAA |
| Tipo | Controlador de pipeta |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de filtro | 0,2 μm |
| Para utilizar con (equipo) | Pipetas serológicas de plástico y vidrio de 0,5 a 100 ml |
| Incluye | Fuente de alimentación universal, estación de carga (4998), tres filtros de 0,2 μm, tres piezas de colores y colgador de pared |
| Número de velocidades | 2 |
| Cantidad | 1 |