Learn More
Corning™ Stripettor™ Controlador de pipetas Pro
Código de producto. 30245591 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,5 a 100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
30245591 De 0,5 a 100 ml cada uno
1 options
Código de producto. 30245591 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    426.83€
    383.52€ / paquete de 1
    Ahorro 43.31€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Controlador de pipeta con pantalla LCD para visualización continua de velocidad, modos y estado de la batería.
Este controlador de pipeta motorizado, ligero y ergonómico está diseñado para usarse con pipetas serológicas de vidrio y plástico de 0,5 a 100 ml. Los interruptores convenientemente colocados cambian los modos de funcionamiento y velocidades rápidamente para manejar distintos volúmenes de líquido y distintas viscosidades. La velocidad de aspiración y de dispensación está controlada mediante accionadores con el dedo. Cuando están totalmente cargadas, las baterías permiten un uso continuo de hasta 8 horas. La gran pantalla LCD indica claramente el estado de la batería, el modo de pipeteo y la velocidad.
  • Pantalla LCD para visualización continua de velocidad, modos y estado de la batería
  • Múltiples opciones de velocidad tanto para aspiración como para dispensación.
  • Botones de función bien colocados
  • Soporte de carga de 3 posiciones
  • Batería de iones de litio
Corning Stripettor El controlador Pro Pipet viene con una fuente de alimentación universal, 0,2 μFiltro m, un colgador de pared y un soporte de carga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Blanco
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Pipetas serológicas
Tipo de agarre Ergonómico
Material Plástico
Modelo Stripettor
Número de canales 1
Esterilidad No estéril
Tipo Controlador de pipeta
Volumen (métrico) De 0,5 a 100 ml