Learn More
Corning Pipetas serológicas desechables envasadas individualmente en papel/plástico Stripette™, paquete de sala limpia
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 11333715 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
Longitud (métrico):
27,7 cm
27,8 cm
34,4 cm
34,8 cm
37 cm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
200 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Longitud (métrico) unitSize
11333715 5 ml 0,1 ml 34,8 cm 200 PCS
10417163 100 ml 1 ml 34,8 cm 100 PCS
10159192 10 ml 0,1 ml 34,4 cm 200 PCS
10445243 25 ml 0,2 ml 34,4 cm 200 PCS
10611604 50 ml 0,5 ml 37 cm paquete de 100
10221303 1 ml 0,01 mL 27,8 cm paquete de 1000
10231303 2 ml 0,01 mL 27,7 cm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11333715 Proveedor Corning N.º de proveedor 7045
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Envasadas con una técnica de “sala limpia” para una mejora notable en seguridad y comodidad. Las pipetas serológicas desechables envasadas individualmente en papel/plástico Corning™ Stripette™ son ideales para plantas de producción de fármacos y vacunas celulares u otras salas limpias de laboratorio.
Las pipetas envasadas con triple bolsa Corning suponen una revolución en materia de seguridad y comodidad. Este extraordinario envase es ideal para instalaciones de producción de vacunas y fármacos basadas en células, u otras salas limpias de laboratorio.
  • Triple bolsa
  • Cada pipeta se envasa individualmente en un papel o plástico fácil de abrir
  • No hay necesidad de descontaminarlas rociándolas con alcohol
  • Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10–6
Nota: Las Stripettes envasadas en triple bolsa ofrecen las mismas ventajas y características de producto que las Stripettes estándar, excepto en lo que se refiere a su esterilidad y su embalaje.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±2%
Calibrado
Certificaciones/conformidad Apirógena, sin ADNasa ni ARNasa
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Graduaciones 0,1 ml
Longitud (imperial) 13,7 in
Graduaciones negativas 2,5 ml
Estilo de punta Redondo
Tipo de empaquetado Triple bolsa
Volumen (imperial) 0,16 oz
Color Azul
Volumen (métrico) 5 ml
Longitud (métrico) 34,8 cm
Tipo Pipeta serológica
Desechables