Learn More
Corning Stripette Embalaje de triple bolsa, envuelto individualmente, papel/plástico
Tienda Corning Productos
Beschreibung
Las pipetas envasadas en triple bolsa de Corning son una revolución en seguridad y comodidad. Este extraordinario envase es ideal para instalaciones de producción de vacunas y fármacos basadas en células, u otras salas limpias de laboratorio.
- Triple bolsa
- Cada pipeta se envasa individualmente en un papel o plástico fácil de abrir
- No hay necesidad de descontaminarlas rociándolas con alcohol
- Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10-6
- Apirógeno
- Sin ARNasa/ADNasa
- Humano DNA-free
Nota: Las Stripettes envasadas en triple bolsa tienen las mismas características y afirmaciones de producto que las Stripettes estándar, excepto por la esterilidad y el empaque.
Spezifikation
Spezifikation
| Exactitud | ±2% |
| Certificaciones/conformidad | Apirógena, sin ADNasa ni ARNasa |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de tejidos estérils |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Morado |
| Graduaciones | 0,5 ml |
| Tipo de graduación | Graduaciones negativas |
| Longitud (imperial) | 14,56 in |
| Mehr anzeigen |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.