Learn More
Corning Stripette Embalaje de triple bolsa, envuelto individualmente, papel/plástico
BIOPHARMA
Código de producto. 10159192 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
Longitud (métrico):
27,7 cm
27,8 cm
34,4 cm
34,8 cm
37 cm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
200 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Longitud (métrico) Unit Size
10159192 10 ml 0,1 ml 34,4 cm 200 PCS
10417163 100 ml 1 ml 34,8 cm 100 PCS
10445243 25 ml 0,2 ml 34,4 cm 200 PCS
10611604 50 ml 0,5 ml 37 cm paquete de 100
10221303 1 ml 0,01 mL 27,8 cm paquete de 1000
10231303 2 ml 0,01 mL 27,7 cm paquete de 1000
11333715 5 ml 0,1 ml 34,8 cm 200 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 10159192 Supplier Corning Supplier No. 7015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.41€
    118.78€ / paquete de 200
    Ahorro 12.63€
    9% Descuento
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Envasado con técnica de sala limpia para una revolución en seguridad y comodidad. Corning™ Stripette™ Las pipetas serológicas desechables envueltas individualmente en papel y plástico, paquete para salas blancas, son ideales para instalaciones de producción de medicamentos y vacunas basadas en células u otras salas blancas de laboratorio.
Las pipetas envasadas en triple bolsa de Corning son una revolución en seguridad y comodidad. Este extraordinario envase es ideal para instalaciones de producción de vacunas y fármacos basadas en células, u otras salas limpias de laboratorio.
  • Triple bolsa
  • Cada pipeta se envasa individualmente en un papel o plástico fácil de abrir
  • No hay necesidad de descontaminarlas rociándolas con alcohol
  • Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10-6
  • Apirógeno
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Humano DNA-free
Nota: Las Stripettes envasadas en triple bolsa tienen las mismas características y afirmaciones de producto que las Stripettes estándar, excepto por la esterilidad y el empaque.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Exactitud ±2%
Calibrado Sí
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad Apirógena, sin ADNasa ni ARNasa
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de tejidos estérils
Graduado Sí
Graduaciones 0,1 ml
Tipo de graduación Graduaciones negativas
Longitud (imperial) 13,54 in
Graduaciones negativas 3 ml
Cantidad 200
Estilo de punta Redondo
Tolerancia ±2%
Tipo de empaquetado Triple bolsa
Volumen (imperial) 0,33 oz
Color Naranja
Volumen (métrico) 10 ml
Longitud (métrico) 34,4 cm
Tipo Pipeta serológica
Desechables Un solo uso