Learn More
Corning™ Pipetas serológicas de poliestireno desechables en envoltorio de papel/plástico Stripette™, estériles
BIOPHARMA
Código de producto. 10288370 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
100 ml
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Tamaño de la unidad
10288370 2 ml Verde paquete de 1000
10074450 1 ml Amarillo paquete de 1000
10084450 10 ml Naranja paquete de 200
10420201 5 ml Azul paquete de 200
10606151 25 ml Rojo paquete de 200
10255221 100 ml Azul paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10288370 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4486
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliestireno ópticamente transparente para una medición precisa. Corning™ Stripette™ Las pipetas serológicas desechables de poliestireno envueltas individualmente en plástico o papel/plástico son ideales para aplicaciones de cultivo de tejidos estériles, especialmente cuando se usan guantes de látex, ya que la envoltura reduce la adherencia estática.
  • Estéril
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenas
  • No citotóxicas
  • Sin BSE/TSE
  • La exclusiva punta antigoteo garantiza una administración precisa.
  • Las bandas de ampliación codificadas por colores facilitan la lectura del volumen y la selección del tamaño.
  • Las graduaciones bidireccionales proporcionan escala ascendente y descendente.
  • Las graduaciones negativas permiten un volumen de trabajo adicional.
  • Tres opciones de embalaje: Envuelto individualmente, papel/plástico; Envuelto individualmente, plástico transparente; empaquetado a granel
  • Precisión volumétrica de ±2% a plena capacidad
Nota:  La imagen mostrada es solo representativa; el color/volumen específico puede variar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±2%
Certificaciones/conformidad Apirógena, sin ADNasa ni ARNasa
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Graduaciones 0,01 ml
Longitud (imperial) 10,9 in
Graduaciones negativas 0,2 ml
Cantidad 1000/caja
Estilo de punta Redondo
Tolerancia ±2%
Tipo de empaquetado Envoltorio individual en envase de papel/plástico
Color Verde
Volumen (métrico) 2 ml
Longitud (métrico) 27,7 cm
Tipo Pipeta serológica
Desechables Un solo uso