Learn More
Corning™ Stripette™ Pipetas serológicas de poliestireno, envueltas en plástico, estériles
BIOPHARMA
Product Code. 10732742 Shop All Corning Products
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja
Rojo
Verde
Unit Size:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (métrico) Graduaciones Color Unit Size
10732742 25 ml 0,2 ml Rojo paquete de 200
10238800 1 ml 0,1 ml Amarillo paquete de 1000
10265471 1 ml 0,01 mL Amarillo paquete de 200
10636391 50 ml 0,5 ml Morado 100 PCS
10340501 2 ml 0,01 mL Verde paquete de 1000
10127400 5 ml 0,1 ml Azul paquete de 200
10677341 10 ml 0,1 ml Naranja paquete de 200
10194331 100 ml 1 ml Azul paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 10732742 Supplier Corning™ Supplier No. 4251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.14€
    155.07€ / paquete de 200
    Ahorro 16.07€
    9% Descuento
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Envueltas individualmente en envase de plástico desprendible es fácil de quitar de manera aséptica y elimina la adhesión estática si se llevan guantes de látex
En una envoltura de plástico fácil de quitar de manera aséptica y elimina la adhesión estática si se llevan guantes de látex. Corning™ Stripette™ Las pipetas serológicas de poliestireno desechables envueltas en plástico incluyen una franja de aumento codificada por color única para facilitar la visualización del menisco.
  • Estéril
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenas
  • No citotóxicas
  • Sin BSE/TSE
  • La exclusiva punta antigoteo garantiza una administración precisa
  • Las bandas de ampliación codificadas por colores facilitan la lectura del volumen y la selección del tamaño
  • Las graduaciones bidireccionales proporcionan escala ascendente y descendente
  • Las graduaciones negativas permiten un volumen de trabajo adicional
  • Tres opciones de envase: En envase individual, papel/plástico; En envase individual, plástico transparente; embalaje a granel
  • Precisión volumétrica del ±2 % a plena capacidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Exactitud ±2%
Certificaciones/conformidad Apirógena, sin ADNasa ni ARNasa
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Graduaciones 0,2 ml
Longitud (imperial) 13,54 in
Graduaciones negativas 10 ml
Cantidad 200/caja
Estilo de punta Redondo
Tipo de empaquetado Envoltorio individual de plástico
Volumen (imperial) 0,84 oz
Color Rojo
Volumen (métrico) 25 ml
Longitud (métrico) 34,4 cm
Tipo Pipeta serológica
Desechables Un solo uso