Learn More
Corning™ Stripette™ Pipetas serológicas de poliestireno, envueltas en plástico, estériles
BIOPHARMA
Product Code. 10127400 Shop All Corning Products
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja
Rojo
Verde
Unit Size:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (métrico) Graduaciones Color Unit Size
10127400 5 ml 0,1 ml Azul paquete de 200
10238800 1 ml 0,1 ml Amarillo paquete de 1000
10265471 1 ml 0,01 mL Amarillo paquete de 200
10636391 50 ml 0,5 ml Morado 100 PCS
10340501 2 ml 0,01 mL Verde paquete de 1000
10677341 10 ml 0,1 ml Naranja paquete de 200
10732742 25 ml 0,2 ml Rojo paquete de 200
10194331 100 ml 1 ml Azul paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 10127400 Supplier Corning™ Supplier No. 4051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.04€
    76.20€ / paquete de 200
    Ahorro 7.84€
    9% Descuento
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Envueltas individualmente en envase de plástico desprendible es fácil de quitar de manera aséptica y elimina la adhesión estática si se llevan guantes de látex
En una envoltura de plástico fácil de quitar de manera aséptica y elimina la adhesión estática si se llevan guantes de látex. Corning™ Stripette™ Las pipetas serológicas de poliestireno desechables envueltas en plástico incluyen una franja de aumento codificada por color única para facilitar la visualización del menisco.
  • Estéril
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenas
  • No citotóxicas
  • Sin BSE/TSE
  • La exclusiva punta antigoteo garantiza una administración precisa
  • Las bandas de ampliación codificadas por colores facilitan la lectura del volumen y la selección del tamaño
  • Las graduaciones bidireccionales proporcionan escala ascendente y descendente
  • Las graduaciones negativas permiten un volumen de trabajo adicional
  • Tres opciones de envase: En envase individual, papel/plástico; En envase individual, plástico transparente; embalaje a granel
  • Precisión volumétrica del ±2 % a plena capacidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Exactitud ±2%
Certificaciones/conformidad Apirógena, sin ADNasa ni ARNasa
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Graduaciones 0,1 ml
Longitud (imperial) 11,76 in
Graduaciones negativas 2,5 ml
Cantidad 50/Paq.
Estilo de punta Redondo
Tipo de empaquetado Envoltorio individual de plástico
Volumen (imperial) 0,16 oz
Color Azul
Volumen (métrico) 5 ml
Longitud (métrico) 34,8 cm
Tipo Pipeta serológica
Desechables Un solo uso