Learn More
Corning™ Pipetas serológicas desechables y estériles a granel Stripette™
BIOPHARMA
Código de producto. 10275471 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduaciones negativas:
0,2 ml
2,5 ml
3 ml
10 ml
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
100 PCS
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones negativas Color Tamaño de la unidad
10275471 10 ml 3 ml Naranja paquete de 500
10420672 1 ml 0,2 ml Amarillo paquete de 1000
10574712 2 ml 0,2 ml Verde 1000 PCS
10633053 25 ml 10 ml Rojo paquete de 200
10534961 50 ml 10 ml Morado 100 PCS
10758782 5 ml 2,5 ml Azul paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10275471 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00€
    232.52€ / paquete de 500
    Ahorro 16.48€
    6% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliestireno ópticamente transparente para una medición precisa. Las pipetas serológicas de poliestireno desechables a granel Corning™ Stripette™ son ideales para aplicaciones de manipulación de líquidos estériles y no estériles
  • Estéril
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenas
  • No citotóxicas
  • Sin BSE/TSE
  • La exclusiva punta antigoteo garantiza una administración precisa
  • Las bandas de ampliación codificadas por colores facilitan la lectura del volumen y la selección del tamaño
  • Las graduaciones bidireccionales proporcionan escala ascendente y descendente
  • Las graduaciones negativas permiten un volumen de trabajo adicional
  • Tres opciones de envase: En envase individual, papel/plástico; En envase individual, plástico transparente; embalaje a granel
  • Precisión volumétrica del ±2 % a plena capacidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±2%
Certificaciones/conformidad Apirógena, sin ADNasa ni ARNasa
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Graduaciones 0,1 ml
Longitud (imperial) 13,54 in
Graduaciones negativas 3 ml
Estilo de punta Antigoteo
Tipo de empaquetado A granel
Color Naranja
Volumen (métrico) 10 ml
Longitud (métrico) 34,4 cm
Tipo Pipeta serológica
Desechables Un solo uso