Especificaciones
| Color | Lámina de aluminio |
| Material | Aluminio |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Longitud (métrico) | 101 mm |
| Barrera de evaporación | Sí |
| Anchura (métrico) | 10 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR y almacenamiento |
| Formato | 1 x 8 pocillos (6 tiras/lámina) |
| Precortados | No |
| Mostrar más |