Learn More
(±)-Strigon, CRT
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-Strigon |
| CAS | 148616-03-9 |
| Fórmula molecular | C19H20O6 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | [3E(R*),3aα,8bα]-(±)-3-[[(2,5-Dihydro-4-methyl-5-oxo-2-furanyl)oxy]methylene]-3a,4,6,7,8,8b-hexahydro-8,8-dimethyl-2H-indeno[1,2-b]furan-2,5(3H)-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20O6/c1-9-6-14(24-17(9)21)23-8-12-10-7-11-13(20)4-5-19(2,3)15(11)16(10)25-18(12)22/h6,8,10,14,16H,4-5,7H2,1-3H3/b12-8+/t10-,14-,16+/m1/s1 |
| SMILES | O=C(/C1=C/O[C@@H](C=C2C)OC2=O)O[C@@]3([H])[C@]1([H])CC4=C3C(C)(C)CCC4=O |
| Nombre IUPAC | (3aR,8bS,E)-8,8-dimetil-3-((((R)-4-metil-5-oxo-2,5-dihidrofuran-2-il)oxi)metileno)-3a,4,6,7,8,8b-hexahidro-2H-indeno[1,2-b]furan-2,5(3H)-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 344.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.13 |