Learn More
(+)-Estrigolelactona GR24, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-Strigolactone Gr24 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14O5/c1-9-6-14(21-16(9)18)20-8-13-12-7-10-4-2-3-5-11(10)15(12)22-17(13)19/h2-6,8,12,14-15H,7H2,1H3/b13-8+/t12-,14-,15-/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.084 |
| Porcentaje de pureza | >95% |