Learn More
(-)-Estrobolactona GR24, TRC
Código de producto. 30011160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011160 5 mg 5 miligramos
30003219 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011160 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6876105MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 188062-52-4
Fórmula molecular C17H14O5
Peso molecular (g/mol) 298.29
Sinónimo (3E,3aS,8bR)-3-[[[(2S)-2,5-Dihydro-4-methyl-5-oxo-2-furanyl]oxy]methylene]-3,3a,4,8b-tetrahydro-2H-indeno[1,2-b]furan-2-one, [3aS-[3E(R*),3aalpha,8balpha]]-3-[[(2,5-Dihydro-4-methyl-5-oxo-2-furanyl)oxy]methylene]-3,3a,4,8b-tetrahydro-2H-indeno[1,2-b]furan-2-one;
Nombre IUPAC (3E,3aS,8bR)-3-[[(2S)-4-metil-5-oxo-2H-furano-2-il]oximetilideno]-4,8b-dihidro-3aH-indeno[1,2-b]furano-2-uno
SMILES CC1=C[C@@H](O\C=C\2/[C@@H]3Cc4ccccc4[C@@H]3OC2=O)OC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Strigolactone GR24
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14O5/c1-9-6-14(21-16(9)18)20-8-13-12-7-10-4-2-3-5-11(10)15(12)22-17(13)19/h2-6,8,12,14-15H,7H2,1H3/b13-8+/t12-,14-,15-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.0841