Learn More
Estrobolactona GR24, TRC
Código de producto. 30006837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006837 1 mg 1 miligramo
30005648 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006837 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6875901MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76974-79-3
Fórmula molecular C17 H14 O5
Peso molecular (g/mol) 298.29
Nombre IUPAC (3E,3aR,8bS)-3-[[(2R)-4-metil-5-oxo-2H-furano-2-il]oximetileno]-4,8b-dihidro-3aH-indeno[1,2-b]furano-2-one
SMILES CC1=C[C@H](O\C=C\2/[C@H]3Cc4ccccc4[C@H]3OC2=O)OC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strigolactone GR24
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14O5/c1-9-6-14(21-16(9)18)20-8-13-12-7-10-4-2-3-5-11(10)15(12)22-17(13)19/h2-6,8,12,14-15H,7H2,1H3/b13-8+/t12-,14-,15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.0841