Learn More
Estreptozocina, TRC
Código de producto. 30133813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133813 50 mg 50 miligramos
30133778 250 mg 250 miligramos
30008938 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133813 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68755050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18883-66-4
Fórmula molecular C8 H15 N3 O7
Peso molecular (g/mol) 265.22
Sinónimo 2-Deoxy-2-[[(methylnitrosoamino)carbonyl]amino]-D-glucose, Glucopyranose, 2-deoxy-2-(3-methyl-3-nitrosoureido)-, D- (8CI), Estreptozocin, NSC 37917, NSC 85998, STRZ, STZ, Streptozocin, Streptozoticin, Streptozotocin, U 9889, Zanosar
Nombre IUPAC 1-metil-1-nitroso-3-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxox-3-il]urea
SMILES CN(N=O)C(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Streptozotocin
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15N3O7/c1-11(10-17)8(16)9-4-6(14)5(13)3(2-12)18-7(4)15/h3-7,12-15H,2H2,1H3,(H,9,16)/t3-,4-,5-,6-,7?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.091