Learn More
Estreptozocina, ≥ 97 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11447640 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11447640 5 g 5 g
11437640 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11447640 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210055705
CAS 18883-66-4
Fórmula molecular C8H15N3O7
Peso molecular (g/mol) 265.222
Clave InChI ZSJLQEPLLKMAKR-UHEPRFFZSA-N
Sinónimo STZ, 2-Deoxy-2-(3-methyl-3-nitrosoureido)-D-glucopyranose
PubChem CID 45357367
Nombre IUPAC 1-metil-1-nitroso-3-[(2R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-3-il]urea
SMILES CN(C(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Streptozotocin
Tipo Streptozotocin
Forma física Sólido
Color Blanco
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥97%
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.2
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Streptozotocin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1A
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Streptozotocin