Learn More
Tocris Bioscience™ Streptozocin
Código de producto. 18762714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
18762714 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18762714 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1621/100
DNA alkylator; antitumor and induces diabetes
Antibiotic and antitumor agent. Alkylates DNA and induces diabetes mellitus via reduction of nicotinamide adenine dinucleotide in pancreatic β-cells in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Streptozocin
CAS 18883-66-4
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C8H15N3O7
Pureza >95%