Learn More
Streptozocin, MedChemExpress
Código de producto. 16496306
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496306 100 mg 100 miligramos
16401706 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16496306 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13753
MedChemExpress Streptozocin is a potent DNA-methylating antibiotic. Streptozotocin causes methylation of liver and kidney and pancreatic DNA, but no methylation in brain DNA.
Streptozocin is a potent DNA-methylating antibiotic. Streptozotocin causes methylation of liver and kidney and pancreatic DNA, but no methylation in brain DNA.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Streptozocin
Forma física Powder
CAS 18883-66-4
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H15N3O7
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Streptozotocin U 9889
Información de solubilidad H2O : 113.3 mg/mL (427.19 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : 83.33 mg/mL (314.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@H](O)[C@H](NC(N(C)N=O)=O)[C@H]1O
Peso molecular (g/mol) 265.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.22
Porcentaje de pureza 95.0%