Learn More
Streptomycin sulfate, MedChemExpress
Código de producto. 16488498
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488498 10 g 10 g
16404377 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16488498 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0472
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
MedChemExpress Streptomycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic, that inhibits protein synthesis.
Streptomycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic, that inhibits protein synthesis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Streptomycin sulfate
CAS 3810-74-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H42N7O18S1.5
Cantidad 10 g
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (137.23 mM) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O[C@@]1(C=O)[C@H]([C@@H](O[C@H]1C)O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2NC(N)=N)O)([H])[C@H]([C@@H]2O)NC(N)=N)O[C@@](O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]3O)([H])[C@H]3NC.[1.5H2SO4]
Peso molecular (g/mol) 728.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 728.69
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation