Learn More
Estreptomicina, sulfato, Fisher BioReagents
Código de producto. 10639933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10639933 50 g 50 GR
1 options
Código de producto. 10639933 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP91050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
  • El sulfato de estreptomicina puede utilizarse para evitar la contaminación bacteriana de cultivos celulares y tisulares.
  •  Altamente eficaz contra bacterias gramnegativas y se utiliza a menudo en combinación con penicilina.
  • Actúa uniéndose a la subunidad 30S de los ribosomas bacterianos, lo que causa la inhibición de la síntesis de proteínas y la muerte.
  • Para uso exclusivo en investigación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Streptomycin Sulfate
Tipo Streptomycin Sulfate
Forma física Sólido
CAS 3810-74-0
pH 4.5 to 7.0
Pérdida por secado < 5.0%
Envase Frasco de polietileno
Potencia Inclusive between 650μg/mg
Color Blanco
Cantidad 50 g
Fórmula molecular C42H84N14O36S3
Fórmula lineal (C21H39N7O12)2·3H2SO4
Índice Merck 15, 8956
Clave InChI QTENRWWVYAAPBI-FFCQDDOVSA-N
SMILES CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC 2-[(1R,2S,3S,4S,5R,6S)-3-(Diaminometilidenamino)-4-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-3-(metilamino)oxan-2-il]oxi-4-formil-4-hidroxi-5-metiloxolan-2-il]oxi-2,5,6-trihidroxiciclohexil]guanidina; 2-[(1R,2S,3S,4R,5R,6R)-3-(
Peso molecular (g/mol) 1457.376
PubChem CID 124080941
Formula Weight (peso de la fórmula) 1457.58
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Streptomycin Sulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.