Learn More
Estreptomicina, sulfato, reactivo para cultivo celular, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15423919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15423919 50 g 50 g
15433919 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15423919 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61299.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.67€
    56.65€ / 50 g
    Ahorro 13.02€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Streptomycin sulfate, CAS # 3810-74-0, is the sulfate salt form of streptomycin, and an aminoglycoside with antibacterial activity. It also shows a protein synthesis inhibitory activity. | CAS: 3810-74-0 | C42H84N14O36S3 | 1457.376 g/mol
Inhibits initiation and causes misreading of rRNA in protein synthesis Streptomycin sulfate is used to study the mechanisms of streptomycin resistance. It is used to inhibit bacterial contamination in cell culture applications in association with penicillin. It is an antibiotic drug initially used for tuberculosis treatment. It inhibits protein synthesis by binding to 30S ribosomal subunit, which induces the misreading of the genetic code. It is involved in the initiation of translation of DNA, thereby results in death for a susceptible bacterium. Further, it controls bacterial and fungal diseases of certain fruit, vegetables, seed, ornamental crops and algae in ornamental ponds and aquaria
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Para uso exclusivo en investigación: no destinado a uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos. Almacenar en un lugar fresco. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3810-74-0
Fórmula molecular C42H84N14O36S3
Peso molecular (g/mol) 1457.376
Número MDL MFCD00037023
Clave InChI QTENRWWVYAAPBI-FFCQDDOVSA-N
PubChem CID 124080941
Nombre IUPAC 2-[(1R,2S,3S,4S,5R,6S)-3-(Diaminometilidenamino)-4-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-3-(metilamino)oxan-2-il]oxi-4-formil-4-hidroxi-5-metiloxolan-2-il]oxi-2,5,6-trihidroxiciclohexil]guanidina; 2-[(1R,2S,3S,4R,5R,6R)-3-(
SMILES CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Streptomycin sulfate
Tipo Streptomycin Sulfate
Forma física Polvo
Color Blanco
Cantidad 50 g
Beilstein 3894995
Índice Merck 14,8826
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 728.69
Grado Cultivo celular
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Streptomycin sulfate, Cell Culture Reagent
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Streptomycin sulfate