Learn More
Melford Sulfuro de estreptomicina
Código de producto. 30018816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018816 50 g 50 g
30018815 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018816 Proveedor Melford N.º de proveedor S6200050.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
El sulfato de estreptomicina es un antibiótico aminoglucósido que inhibe la síntesis de proteínas bacterianas al unirse a la subunidad ribosómica 30S, alterando el complejo de iniciación y provocando una lectura errónea del ARNm.
El sulfato de estreptomicina es un antibiótico aminoglucósido que inhibe la síntesis de proteínas bacterianas al unirse a la subunidad ribosómica 30S, alterando el complejo de iniciación y provocando una lectura errónea del ARNm. Esta interferencia impide la traducción adecuada e inhibe el crecimiento bacteriano.
La estreptomicina se utiliza en microbiología para el aislamiento bacteriano selectivo y para realizar pruebas de sensibilidad a los antibióticos para evaluar la susceptibilidad de las cepas bacterianas. Ideal para estudiar patrones de susceptibilidad bacteriana y resistencia a los antibióticos. Su inclusión en medios de cultivo ayuda a aislar selectivamente bacterias susceptibles a este antibiótico.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Streptomycin Sulfate
CAS 3810-74-0
Cantidad 50 g
Fórmula molecular C42H78N14O24-3H2SO4