Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfato de estreptomicina
Código de producto. 15515146 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15515146 5 g 5 g
15424871 25 g 25 g
15593965 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15515146 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 455340050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.30€
    28.65€ / 5 g
    Ahorro 5.65€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El sulfato de estreptomicina, n.° de CAS 3810-74-0, es la forma de sulfato de la sal de estreptomicina, y un aminoglucósido con actividad antibacteriana.También muestra una actividad inhibidora de síntesis de proteínas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El sulfato de estreptomicina es una sal de sulfato de aminoglucósidos derivada de Streptomyces griseus que presenta actividad antibacteriana.
• Inhibe la iniciación y provoca errores de lectura del ARNr durante la síntesis de proteínas.Este compuesto se une a la proteína S12 de la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, lo que inhibe la elongación de péptidos y la síntesis de proteínas.
Aplicación
• El sulfato de estreptomicina se puede utilizar para estudiar los mecanismos de resistencia a la estreptomicina
•Este compuesto se puede utilizar en aplicaciones de laboratorio combinadas con penicilina para inhibir la contaminación bacteriana en cultivos celulares in vitro
•El sulfato de estreptomicina muestra actividad antibiótica contra Mycobacterium tuberculosis
•Este compuesto se puede utilizar como inhibidor de síntesis de proteínas
•Actúa contra bacterias gramnegativas y grampositivas • El sulfato de estreptomicina también muestra una actividad fungicida
• Se puede utilizar para eliminar ácidos nucleicos de un extracto biológico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3810-74-0
Fórmula molecular C42H84N14O36S3
Peso molecular (g/mol) 1457.376
Clave InChI QTENRWWVYAAPBI-FFCQDDOVSA-N
PubChem CID 124080941
Nombre IUPAC 2-[(1R,2S,3S,4S,5R,6S)-3-(Diaminometilidenamino)-4-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-3-(metilamino)oxan-2-il]oxi-4-formil-4-hidroxi-5-metiloxolan-2-il]oxi-2,5,6-trihidroxiciclohexil]guanidina; 2-[(1R,2S,3S,4R,5R,6R)-3-(
SMILES CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Streptomycin sulfate
Tipo Streptomycin Sulfate
Pérdida por secado 7% max.
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1457.4
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Streptomycin Sulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.