Descripción general
• El sulfato de estreptomicina es una sal de sulfato de aminoglucósidos derivada de Streptomyces griseus que presenta actividad antibacteriana.
• Inhibe la iniciación y provoca errores de lectura del ARNr durante la síntesis de proteínas.Este compuesto se une a la proteína S12 de la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, lo que inhibe la elongación de péptidos y la síntesis de proteínas.
Aplicación
• El sulfato de estreptomicina se puede utilizar para estudiar los mecanismos de resistencia a la estreptomicina
•Este compuesto se puede utilizar en aplicaciones de laboratorio combinadas con penicilina para inhibir la contaminación bacteriana en cultivos celulares in vitro
•El sulfato de estreptomicina muestra actividad antibiótica contra Mycobacterium tuberculosis
•Este compuesto se puede utilizar como inhibidor de síntesis de proteínas
•Actúa contra bacterias gramnegativas y grampositivas • El sulfato de estreptomicina también muestra una actividad fungicida
• Se puede utilizar para eliminar ácidos nucleicos de un extracto biológico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Streptomycin sulfate |
| Tipo | Streptomycin Sulfate |
| Pérdida por secado | 7% max. |
| Cantidad | 25 g |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1457.4 |
Seguridad y manipulación
- Streptomycin Sulfate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Streptomycin sulfate