Learn More
Estreptavidina, Streptomyces avidinii, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15474809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15474809 10 mg 10 miligramos
15464809 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15474809 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62428.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
Streptavidin, Streptomyces avidinii, CAS # 9013-20-1, is a crystalline protein isolated from the bacterium Streptomyces avidinii and shows biotin-binding activity.
Streptavidin is used as a tetrameric protein used to visualize biotin conjugated molecules in ELISA. Due to the strong affinity of biotin and biotinylated molecules has made streptavidin one of the most important components in diagnostics and laboratory kits. Streptavidin is widely used in molecular biology through its unique high affinity for the biotin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La estreptavidina se utiliza como proteína tetramérica para visualizar moléculas conjugadas con biotina en ELISA. Debido a su fuerte afinidad por la biotina y las moléculas biotiniladas, la estreptavidina se ha convertido en uno de los componentes más importantes de los kits de diagnóstico y laboratorio. La estreptavidina se utiliza ampliamente en biología molecular por su alta afinidad única por la biotina.
Solubilidad
Se obtiene una solución transparente a 5 mg/ml en NaCl 0,1 M. Es soluble en agua a 1 mg/ml o en solución salina tamponada con fosfato (PBS).
Notas
Reconstituir a 1 mg/ml en agua o PBS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9013-20-1
Fórmula molecular C14H17BrClNO2S
Peso molecular (g/mol) 378.709
Número MDL MFCD00082035
Clave InChI RTWACOLFHOBGCE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 51062757
Nombre IUPAC Ácido 2-[(3-clorofenil)-piperidin-1-io-1-ilidenometil]sulfanilacético; bromuro
SMILES C1CC[N+](=C(C2=CC(=CC=C2)Cl)SCC(=O)O)CC1.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Streptavidin
Tipo Streptavidin
Nombre de nota Streptomyces avidinii
Forma física Polvo liofilizado
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad Gives a clear solution at 5mg/ml in 0.1M NaCl. is soluble in water at 1mg/mL,or in phosphate buffered saline (PBS).
Formula Weight (peso de la fórmula) 55 kDa
Porcentaje de pureza 95%