Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, R-Phycoerythrin Conjugate (SAPE) - premium grade - 1 mg/mL
Código de producto. 10104572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10104572 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 10104572 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor S21388
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Conjugado de estreptavidina R-ficoeritrina (SAPE) de alta calidad, 1 mg/ml
El conjugado R-ficoeritrina (R-PE) de estreptavidina se compone de una proteína de unión de biotina (estreptavidina) unida por enlace covalente a una etiqueta fluorescente (R-ficoeritrina). La estreptavidina tiene una afinidad muy alta por la biotina, y el conjugado de estreptavidina suele utilizarse junto con el conjugado de biotina para la detección específica de una serie de proteínas, motivos de proteínas, ácidos nucleicos y otras moléculas (p. ej., un anticuerpo primario biotinilado unido a una proteína diana se puede detectar con una estreptavidina marcada con fluorescencia). La estreptavidina R-PE es muy valiosa en los protocolos de detección de biotina-estreptavidina desarrollados para citometría de flujo, ensayos en microplacas y micromatrices. Este conjugado de estreptavidina R-PE es un producto de alta pureza (confirmada mediante HPLC) y se suministra en 1 ml de una solución de 1 mg/ml.
Características importantes de la estreptavidina RPE:
  • Ex/Em máximas de ∼ (496, 546, 565/578) nm
  • De 5 a 10 veces más brillante que los colorantes orgánicos
  • Solubilidad muy elevada en soluciones acuosas
  • Libre de toda estreptavidina no conjugada; y en su mayoría libre de R-PE no conjugada
  • Ideal para citometría de flujo, ensayos de microplacas y micromatrices
    Propiedades de la R-ficoeritrina
    La R-PE tiene un rendimiento cuántico del 78 %, valor que la convierte en un reactivo increíblemente brillante y útil cuando se requiere una elevada sensibilidad. Sin embargo, debido a la baja fotoestabilidad, no se recomienda para microscopía de fluorescencia.
    Busque conjugados biotinilados
    Ofrecemos una amplia variedad de conjugados biotinilados para utilizar con los sistemas de detección de biotina-estreptavidina.
  • Utilice la herramienta de búsqueda de anticuerpos primarios para buscar anticuerpos primarios biotinilados
  • Utilice la herramienta de selección de anticuerpos secundarios para encontrar anticuerpos secundarios biotinilados y anticuerpos antihaptenos y anticolorantes biotinilados
    Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
    Enlaces relacionados:
    Más información acerca de la detección de avidina-biotina
    Más información acerca de las aplicaciones prácticas de la estreptavidina R-PE
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Concentración 1 mg/ml
    Conjugado R-ficoeritrina
    Cantidad 1 mL
    Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8°C) y proteger de la luz.
    Condiciones de envío Hielo húmedo
    Formulario Líquido
    Tipo de producto Conjugado de estreptavidina (fluorescente)