Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, (R-PE)
Código de producto. 10655783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mL
1 mL
2 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10655783 1 mL 1 ml
10503785 0,5 mL cada uno
10222643 2 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10655783 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor S866
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estreptavidina, (R-PE)
Invitrogen™ Streptavidin, R-Phycoerythrin Conjugate (SAPE) combines the high-affinity biotin-binding capability of streptavidin with the exceptional brightness of R-phycoerythrin (R-PE), enabling sensitive fluorescent detection of biotinylated antibodies, proteins, nucleic acids, and other biomolecules.
Widely used in flow cytometry, multiplex immunoassays, microarrays, and fluorescent immunoassays, Streptavidin-RPE contributes strong signal intensity for applications requiring detection of low-abundance targets and precise measurement of cellular biomarkers.
Streptavidin-RPE is commonly used for flow cytometry, quantitative flow cytometry, antigen density measurement, receptor occupancy assays, target engagement analysis, multiplex immunoassays, and fluorescent detection of biotinylated molecules.
La estreptavidina es una proteína de unión a biotina derivada bacteriológicamente que exhibe menos unión inespecífica que la avidina. La ficoeritrina, también conocida como R-ficoeritrina (RPE), es una ficobiliproteína de brillo intenso aislada a partir de algas rojas con valores máximos de absorción de aproximadamente 496, 546 y 565 nm, y un máximo de emisión de fluorescencia de ∼ 578 nm. Apto para microensayos, ensayos con microplacas y de flujo, lleva décadas siendo uno de nuestros tres principales productos de ventas: un producto de resultados probados en el que puede confiar.
Características importantes de la estreptavidina RPE
  • Detección de biotina con fotoproteína de alto rendimiento cuántico
  • De 5 a 10 veces más brillante que los fluoros orgánicos
  • Alta solubilidad en el agua
  • Ideal para ensayos de microplacas, micromatrices y flujo
  • También disponible en alta calidad con mayor pureza, confirmada por cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) (S21388)
    Estreptavidina y RPE
    La alta afinidad de la avidina, una proteína de la clara de huevo, para la biotina se aprovechó por primera vez en aplicaciones histoquímicas a mediados de la década de 1970. Desde entonces, la avidina, y su equivalente bacteriano, la estreptavidina (del Streptomy cesavidinii) se han convertido en reactivos de referencia para diversos sistemas de detección. La estreptavidina, una proteína de 52.800 daltons no glucosilada, exhibe menos unión inespecífica que la avidina.
    La ficoeritrina Rhodophyta (RPE) tiene un peso molecular de 240.000 daltons y un rendimiento cuántico del 78 %, valores que la convierten en un reactivo increíblemente brillante. Sin embargo, la fotoestabilidad es extremadamente baja y no se recomienda tradicionalmente para la microscopía. No obstante, la señal de brillo naranja y la amplia absorción puede ser ideal para aplicaciones de micromatrices, microplacas y flujo, cuando se requiera una detección sensible de biotinas.
    Obtenga más información general sobre la detección de biotina avidina
    Obtenga más información sobre SAV-EPR
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Concentración 1 mg/ml
    Conjugado R-ficoeritrina
    Cantidad 1 mL
    Contenido y almacenamiento Contains 1 vial of streptavidin R-PE conjugate.
    Store in refrigerator (2–8°C).
    Do not freeze.
    Excitación/emisión 565/578 nm
    Líneas láser del citómetro de flujo 561 or 488
    Condiciones de envío Hielo húmedo
    Formulario Líquido
    Para utilizar con (aplicación) Flow Cytometry, Immunoassays
    Tampón PBS Buffer
    Tipo de producto Conjugado de estreptavidina (fluorescente)
    Etiqueta o tinte R-PE