Learn More
Thermo Scientific™ Proteína de estreptavidina, HRP
Código de producto. 10086023 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10086023 1 mg 1 miligramo
10698084 2 mg 2 miligramos
10197673 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10086023 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21126
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin, Horseradish Peroxidase Conjugate includes streptavidin in a purified form conjugated to peroxidase for substrate-based detection.
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin, Horseradish Peroxidase Conjugate includes streptavidin in a purified form conjugated to peroxidase for substrate-based detection.
Streptavidin, Horseradish Peroxidase Conjugate enables detection of biotinylated antibodies and other probes in a variety of standard assay methods, including western blotting, ELISA, immunohistochemistry, and fluorescence imaging. Streptavidin, Horseradish Peroxidase conjugate is supplied as lyophilized powder in phosphate-based buffer for immediate reconstitution with water.
La estreptavidina es una proteína de unión a la biotina que se aisló originalmente de Streptomyces avidinii. A diferencia de la avidina, la estreptavidina no tiene carbohidratos y tiene un pl ligeramente ácido de 5. Los productos con esptreptavidina de Invitrogen utilizan un formato de estreptavidina recombinante con una masa de 53.000 kDa y un pl casi neutro. La estreptavidina es una proteína tetramérica, con cada subunidad que une una molécula de biotina con afinidad similar a la de la avidina. El cloruro de guanidinio disociará la avidina y la estreptavidina en subunidades, pero la estreptavidina es más resistente a la disociación.
Formulación: 1mg de proteína purificada en PBS y sin conservantes; pH 6,8
Este producto se ha utilizado con éxito en procedimientos de ELISA, inmunohistoquímica y Western blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado HRP
Cantidad 1 mg
Contenido y almacenamiento Se debe guardar en el recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado, a una temperatura no superior a - 20 °C.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Sólido
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Conjugado de estreptavidina
Molécula diana Biotina
Etiqueta o tinte HRP (peroxidasa de rábano picante)