Learn More
Invitrogen™ Proteína estreptavidina, DyLight™ 800
Descripción
Proteína de estreptavidina, conjugado DyLight 800, 21851, de Invitrogen, 21851, de Invitrogen. Reactividad de las especies: ; Aplicaciones: ELISA, inmunocitoquímica, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, inmunoprecipitación, western blot.
Los conjugados de estreptavidina DyLight de Thermo Scientific son preparaciones de proteína de unión a biotina de estreptavidina que se etiquetan con flúores Thermo Scientific DyLight para su uso en ensayos de fluorescencia de alto rendimiento e imágenes celulares. La proteína de unión a biotina de estreptavidina se ofrece como conjugados altamente funcionales con cada uno de los nueve diferentes colorantes fluorescentes DyLight con espectros de absorción que van de 350 nm a 777 nm y espectros de emisión brillante que coinciden con las longitudes de onda de salida principales de los microscopios de fluorescencia y generadores de imágenes comunes. Los colorantes DyLight presentan una mayor intensidad de fluorescencia y fotoestabilidad que los colorantes Alexa Fluor*, Cy* y LI-COR* en muchas aplicaciones y conservan una elevada fluorescencia en un intervalo amplio de pH (pH 4-9). 21851 contiene 1 ml de proteína en líquido de color verde claro a una concentración de 1 mg/ml.
Specifica
Specifica
| Concentración | 1mg/mL |
| Conjugado | DyLight 800 |
| reactividad cruzada | Etiqueta |
| Formulación | PBS con BSA al 1 % y ácida sódica al 0,02 %; pH 7,2 |
| pH | 7.2 |
| Cantidad | 1mL |
| Estado normativo | RUO |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, inmunocitoquímica, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, inmunoprecipitación, western blot |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?