Learn More
Invitrogen™ Proteína estreptavidina, DyLight™ 650
Código de producto. 11351640
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
11351640 1mL 1 ml
1 options
Código de producto. 11351640 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 84547
proteína
Proteína de estreptavidina, conjugado DyLight 650, 84547, de Invitrogen, 84547, de Invitrogen. Reactividad de las especies: ; Aplicaciones: Inmunofluorescencia.
Los conjugados de estreptavidina DyLight de Thermo Scientific son preparaciones de proteína de unión a biotina de estreptavidina que se etiquetan con flúores Thermo Scientific DyLight para su uso en ensayos de fluorescencia de alto rendimiento e imágenes celulares. La proteína de unión a biotina de estreptavidina se ofrece como conjugados altamente funcionales con cada uno de los nueve diferentes colorantes fluorescentes DyLight con espectros de absorción que van de 350 nm a 777 nm y espectros de emisión brillante que coinciden con las longitudes de onda de salida principales de los microscopios de fluorescencia y generadores de imágenes comunes. Los colorantes DyLight presentan una mayor intensidad de fluorescencia y fotoestabilidad que los colorantes Alexa Fluor*, Cy* y LI-COR* en muchas aplicaciones y conservan una elevada fluorescencia en un intervalo amplio de pH (pH 4-9).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1mg/mL
Conjugado DyLight 650
reactividad cruzada Etiqueta
Formulación Solución salina tamponada con BSA al 1 % y sin conservantes
Cantidad 1mL
Estado normativo RUO
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Inmunofluorescencia
Grado de pureza o calidad purificado
Especie del huésped N/D
Tipo de producto Estreptavidina