Learn More
Invitrogen™ Proteína estreptavidina, DyLight™ 405
Código de producto. 10464535
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
10464535 1mL 1 ml
1 options
Código de producto. 10464535 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 21831
proteína
Proteína de estreptavidina, conjugado DyLight 405, 21831, de Invitrogen, 21831, de Invitrogen. Reactividad de las especies: ; Aplicaciones: ELISA, inmunocitoquímica, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, inmunoprecipitación, western blot.
Los conjugados de estreptavidina DyLight de Thermo Scientific son preparaciones de proteína de unión a biotina de estreptavidina que se etiquetan con flúores Thermo Scientific DyLight para su uso en ensayos de fluorescencia de alto rendimiento e imágenes celulares. La proteína de unión a biotina de estreptavidina se ofrece como conjugados altamente funcionales con cada uno de los nueve diferentes colorantes fluorescentes DyLight con espectros de absorción que van de 350 nm a 777 nm y espectros de emisión brillante que coinciden con las longitudes de onda de salida principales de los microscopios de fluorescencia y generadores de imágenes comunes. Los colorantes DyLight presentan una mayor intensidad de fluorescencia y fotoestabilidad que los colorantes Alexa Fluor*, Cy* y LI-COR* en muchas aplicaciones y conservan una elevada fluorescencia en un intervalo amplio de pH (pH 4-9).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1mg/mL
Conjugado DyLight 405
reactividad cruzada Etiqueta
Formulación PBS con BSA al 1 % y ácida sódica al 0,02 %; pH 7,2
pH 7.2
Cantidad 1mL
Estado normativo RUO
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) ELISA, inmunocitoquímica, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, inmunoprecipitación, western blot
Grado de pureza o calidad purificado
Especie del huésped N/D
Tipo de producto Estreptavidina
Mostrar más Mostrar menos
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.