Learn More
Invitrogen™ Proteína de estreptavidina, APC
Descripción
Proteína de estreptavidina, conjugado APC, 21629, de Invitrogen, 21629, de Invitrogen. Reactividad de las especies: ; Aplicaciones: ELISA, Western blot.
La estreptavidina es una proteína de unión a la biotina que se aisló originalmente de Streptomyces avidinii. A diferencia de la avidina, la estreptavidina no tiene carbohidratos y tiene un pl ligeramente ácido de 5. Los productos de estreptavidina de Thermo Scientific utilizan un formato de estreptavidina recombinante con una masa de 53 000 daltons y un pl casi neutro. La estreptavidina es una proteína tetramérica, con cada subunidad que une una molécula de biotina con afinidad similar a la de la avidina. El cloruro de guanidinio disociará la avidina y la estreptavidina en subunidades, pero la estreptavidina es más resistente a la disociación. Concentración de ficobiliproteína: 0,5 mg/ml (determinado por absorción = 73 a 650 nm para una solución al 1 % sólo para aquellas moléculas de APC a las que al menos una molécula de estreptavidina activa está unida) Fuente de aloficocianina: Spirulina platensis Intervalo de dilución de trabajo: de 1:50 a 1:200 para la mayoría de las aplicaciones. Absorción máxima: 650 nm Emisión máxima: 660 nm Restauración y almacenamiento: almacenar el producto liofilizado a 4 °C hasta la reconstitución. Reconstituya con 0,5 ml de agua destilada. Centrifugue el producto si no está completamente transparente después de la reconstitución. Para evaluar la claridad, transfiera el producto a una pipeta Pasteur. Almacenar a 4°C. [No congelar]. Después de la dilución, no lo utilice durante más de un día. País de origen: EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Conjugado | APC |
| reactividad cruzada | Etiqueta |
| Formulación | PBS con 15 mg/ml de BSA y 0,05 % de ácida sódica |
| Cantidad | 0,5 ml |
| Estado normativo | RUO |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Formulario | Liofilizado |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, western blot |
| Grado de pureza o calidad | purificado |
| Especie del huésped | N/D |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Streptavidin Protein, APC
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: SODIUM AZIDE