Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, (PE-Cy7)
Código de producto. 10089272
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10089272 0,5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10089272
Marca: Invitrogen™ SA1012
Estreptavidina, (PE-Cy7)
  • Clase: RUO
  • Declaración: Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
  • Solución tampón PBS
  • Conservante: 0,1 % de azida sódica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 mg/ml
Conjugado PE-Cy7
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (equipo) Citometría de flujo, inmunoensayos, aplicaciones histoquímicas, análisis de blot
Cantidad 0,5 mL
Contenido y almacenamiento Contiene 1 vial de conjugado de estreptavidina PE-Cy7.
Almacenar en refrigerador (entre 2–8 °C).
Excitación/emisión 488/767
Líneas láser del citómetro de flujo 488, 488 o 561, 561
Condiciones de envío Hielo húmedo
Formulario Solución
Línea de productos Cy
Tampón Tampón PBS
Tipo de producto Conjugado de estreptavidina (Fluorescente)
Etiqueta o tinte PE-Cy7