Learn More
BD Estreptavidina, PE-CF594
Descripción
La estreptavidina se conjuga con PE-CF594 BD Horizon, que ha sido desarrollada exclusivamente por BD Biosciences como mejor alternativa a PE-Texas Red. PE-CF594 excita y emite a longitudes de onda similares a PE-Texas Red, pero presenta un brillo mejorado y características espectrales. Debido a que el PE tiene picos de absorción máximos a 496 nm y 564 nm, el PE-CF594 puede excitarse con los láseres azul (488-nm), verde (532-nm) y amarillo-verde (561-nm) y puede detectarse con el mismo conjunto de filtros que el PE-Texas Red (por ejemplo, filtro 610/20-nm).
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | PE-CF594 |
| Cantidad | 25 μg |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |