Learn More
MP Biomedicals™ Estreptavidina
Código de producto. 11449025 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449025 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 11449025 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 08623001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.85€
    70.35€ / 1 miligramos
    Ahorro 3.50€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Cantidad 1 mg
Fuente «Streptomyces avidini»
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Formulario Liofilizado
Para utilizar con (aplicación) Inmunoensayo