Learn More
Cytiva Microesfera magnética de estreptavidina Mag Sepharose™
Código de producto. 16111501
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1 mL
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
2 ML
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16111501 2 x 1 mL 100 microlitros
11757564 5 x 1 mL 5 ml
11791456 2 x 1 mL 2 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16111501 Supplier Cytiva Supplier No. H00000240T01.100uL
This item is not returnable. View return policy
Para el enriquecimiento simple y eficiente de las proteínas objetivo por inmunoprecipitación y purificación de biomoléculas biotiniladas
Estreptavidina Mag Sepharose utiliza la fuerte interacción entre la biotina y el ligando estreptavidina, que se inmoviliza en perlas magnéticas.
  • Purificación de proteínas a pequeña escala de alta capacidad a partir de lisados celulares y fluidos biológicos
  • Proporciona alta pureza y producción
  • Permite un fácil cribado paralelo de proteínas con alta repetibilidad
  • El enriquecimiento simple de proteínas a partir de volúmenes de muestra pequeños o grandes (baja μl a la escala de ml alta)
  • Las microesferas están disponibles en dos tamaños de envase: 2× 1 ml de suspensión media al 10 % y 5× 1 ml de suspensión media al 10 %
  • Un mililitro de suspensión media al 10 % es lo mismo que 100 μl medio sedimentado que es suficiente para 20 ciclos de purificación de acuerdo con el protocolo de inmunoprecipitación recomendado
  • Capacidad de unión: > 300 μg de SC biotinilada/ml de suspensión del medio
  • Estabilidad: Estable
  • Inmunoprecipitación
  • Purificación
  • Investigación de biomarcadores
Specifications
Color Blanco
Cantidad 2 x 1 mL
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 8 °C
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Para el enriquecimiento sencillo y eficiente de proteínas objetivo por inmunoprecipitación y purificación de biomoléculas biotiniladas
compliance-icons
Product Identifier
  • 100UL ALOX5 293T Cell Transient Overexpression Lys
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol