Learn More
Cytiva Microesfera magnética de estreptavidina Mag Sepharose™
Código de producto. 11791456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1 mL
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
2 ML
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11791456 2 x 1 mL 2 ML
16111501 2 x 1 mL 100 microlitros
11757564 5 x 1 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11791456 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28985738
 Artículo restringido
En stock
Para el enriquecimiento simple y eficiente de las proteínas objetivo por inmunoprecipitación y purificación de biomoléculas biotiniladas
Estreptavidina Mag Sepharose Utiliza la fuerte interacción entre la biotina y el ligando de estreptavidina, que está inmovilizado en perlas magnéticas.
  • Purificación de proteínas a pequeña escala de alta capacidad a partir de lisados celulares y fluidos biológicos
  • Proporciona alta pureza y producción
  • Permite un fácil cribado paralelo de proteínas con alta repetibilidad
  • Enriquecimiento simple de proteínas a partir de volúmenes de muestra pequeños o grandes (bajo μescala de l a ml alta)
  • Las cuentas están disponibles en dos tamaños de paquete: 2 × 1 ml de suspensión media al 10 % y 5 × 1 ml de suspensión media al 10 %
  • Un mililitro de suspensión mediana al 10% es lo mismo que 100 μl medio sedimentado suficiente para 20 ciclos de purificación según el protocolo de inmunoprecipitación recomendado
  • Capacidad de encuadernación: > μ300 g de BSA biotinulada/mL de suspensión media
  • Estabilidad: Estable
  • Inmunoprecipitación
  • Purificación
  • Investigación de biomarcadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Color Blanco
Cantidad 2 x 1 mL
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 8 °C
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Para el enriquecimiento sencillo y eficiente de proteínas objetivo por inmunoprecipitación y purificación de biomoléculas biotiniladas
compliance-icons
Identifiant produit
  • Streptavidin Mag Sepharose, 2 x 1 ml
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Líquido inflamable Categoría 3
Mention de danger
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Conseils de prudence
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-66.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 50% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.