Learn More
Cytiva Microesfera magnética de estreptavidina Mag Sepharose™
Beschreibung
Estreptavidina Mag Sepharose Utiliza la fuerte interacción entre la biotina y el ligando de estreptavidina, que está inmovilizado en perlas magnéticas.
- Purificación de proteínas a pequeña escala de alta capacidad a partir de lisados celulares y fluidos biológicos
- Proporciona alta pureza y producción
- Permite un fácil cribado paralelo de proteínas con alta repetibilidad
- Enriquecimiento simple de proteínas a partir de volúmenes de muestra pequeños o grandes (bajo μescala de l a ml alta)
- Las cuentas están disponibles en dos tamaños de paquete: 2 × 1 ml de suspensión media al 10 % y 5 × 1 ml de suspensión media al 10 %
- Un mililitro de suspensión mediana al 10% es lo mismo que 100 μl medio sedimentado suficiente para 20 ciclos de purificación según el protocolo de inmunoprecipitación recomendado
- Capacidad de encuadernación: > μ300 g de BSA biotinulada/mL de suspensión media
- Estabilidad: Estable
- Inmunoprecipitación
- Purificación
- Investigación de biomarcadores
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 x 1 mL |
| Contenido y almacenamiento | De 4 °C a 8 °C |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el enriquecimiento sencillo y eficiente de proteínas objetivo por inmunoprecipitación y purificación de biomoléculas biotiniladas |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Streptavidin Mag Sepharose
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-66.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 50% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?