Descripción
- Cada investigador debe titular el reactivo para obtener resultados óptimos
- Uso en ELISA, inmunocitoquímica e inmunohistoquímica
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Conjugado | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
| pH | 7.2 |
| Cantidad | 1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar sin diluir a 4 °C. Proteger de la exposición prolongada a la luz. No la congele. |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| Tampón | Solución tamponada acuosa que contiene BSA y ProClin™ 150 como conservante |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Streptavidin-HRP ELISA
- Atención
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en una instalación de tratamiento y eliminación de desechos apropiada de conformidad con las leyes y re.