Learn More
Invitrogen™ Streptavidin - HRP
Código de producto. 10767863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2,5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10767863 2,5 mg cada uno
1 options
Código de producto. 10767863 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 434323
 Artículo restringido
En stock
Estreptavidina (HRP)
Reactivity: HRP-SA reacts with biotin.
Applications: Immunohistochemistry, Western blotting, and ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1,25 mg/ml
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 2,5 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8° C).
Condiciones de envío Hielo húmedo
Formulario Líquido
Tipo de producto Conjugado de estreptavidina (fluorescente)
Etiqueta o tinte HRP (peroxidasa de rábano picante)