Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, fluorescein conjugate
Descripción
¿Busca alternativas superiores a la fluoresceína? Nuestra serie Alexa Fluor Dye le ofrece todo lo que busca y mucho más.
Especificaciones
Especificaciones
| Conjugado | FITC (fluoresceína) |
| Cantidad | 1 mg |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Formulario | Sólido |
| Tipo de producto | Conjugado de estreptavidina (fluorescente) |