Learn More
R&D Systems™ Streptavidin-Fluorescein
Código de producto. 18401580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18401580 30 μL 30 microlitros
1 options
Código de producto. 18401580 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 48003014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.70€
    135.45€ / 30 microlitros
    Ahorro 17.25€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
For use with apoptosis detection reagents and kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 30 μL
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Tipo de producto Streptavidin-Fluorescein
Línea de productos R&D Systems